문서
GF18661619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 14mm coil width, 0.635mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
동의어(들):
FE280360
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
형태
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 186-616-19
길이 × 너비 × 두께
2 m × 14 mm × 0.635 mm