문서
GF17396264
Hafnium
foil, 100x100mm, thickness 0.5mm, annealed, 97%
동의어(들):
Hafnium, HF000230
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Hf
CAS Number:
Molecular Weight:
178.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 173-962-64
저항도
29.6 μΩ-cm, 0°C
크기 × 두께
100 x 100 mm × 0.5 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N