문서
GF16969270
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
동의어(들):
FA147945
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 169-692-70
길이
200 mm
직경
25 mm