문서
GF16892905
Titanium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
동의어(들):
TI006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
47.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.99%
형태
lumps
autoignition temp.
860 °F
제조업체/상표
Goodfellow 168-929-05
저항도
42.0 μΩ-cm, 20°C
중량
100 g
최대 종괴 크기
10 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable