문서
GF16162882
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 25mm disks, 0.007mm thickness, as rolled
동의어(들):
FE010240
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
foil (disks - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 161-628-82
크기 × 두께
25 mm × 0.007 mm