문서
GF15990857
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm
동의어(들):
NI050237
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 159-908-57
길이
10 m
코일 너비
25.4 mm
두께
0.10 mm