문서
GF14936092
Titanium carbide
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
동의어(들):
TI546005
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥99.8%
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 149-360-92
중량
100 g
평균 입자 크기
<0.05 μm