문서
GF14702262
Copper
foil, thickness 0.0175 mm, 10 mm diameter, purity 99.9%
동의어(들):
CU000320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cu
CAS Number:
Molecular Weight:
63.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 147-022-62
저항도
1.673 μΩ-cm, 20°C
직경
10 mm
10 mm
두께
0.0175 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable