문서
GF13436423
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 2.5 mm diameter, length 500 mm
동의어(들):
FA147907
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 134-364-23
길이
500 mm
직경
2.5 mm