Key Documents
GF13134169
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.5m wire, 0.7mm diameter, annealed
동의어(들):
W 025370
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 131-341-69
길이 × 직경
0.5 m × 0.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable