문서
GF13076164
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607950
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 130-761-64
길이
25 mm
직경
25.4 mm