주요 문서
GF12864393
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
동의어(들):
PB506101
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
99.999%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 128-643-93
중량
10 g
최대 종괴 크기
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)