주요 문서
GF12780547
Bismuth
foil, thickness 0.0125 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
동의어(들):
BI000130
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Bi
CAS Number:
Molecular Weight:
208.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
설명
Light Tight (LT)
분석
99.97%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 127-805-47
저항도
129 μΩ-cm, 20°C
크기
50 × 50 mm
두께
0.0125 mm
Matrix
Permanent Polyester support
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All foils are mounted on a permanent support which cannot be removed without damaging the foil.
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)