주요 문서
GF12294895
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
1000mm rod, 5.0mm diameter, annealed
동의어(들):
TI017910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 122-948-95
길이 × 직경
1000 mm × 5.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)