문서
GF11844446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
동의어(들):
PC115150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 118-444-46
길이
0.2 m
직경
1.0 mm