문서
GF11664075
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
동의어(들):
AL603028
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 116-640-75
크기
60 × 60 mm
두께
0.25 mm