주요 문서
GF11597913
Lithium
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
동의어(들):
LI000260
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li
CAS Number:
Molecular Weight:
6.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 115-979-13
저항도
9.446 μΩ-cm, 20°C
크기
25 × 300 mm
두께
0.6 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
density
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)