Key Documents
GF11124863
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper annealed
동의어(들):
FA140350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 111-248-63
길이
0.5 m
두께
0.5 mm