문서
GF10946314
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 120 mm
동의어(들):
TI010251
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 109-463-14
길이
0.5 m
코일 너비
120 mm
두께
0.05 mm