주요 문서
GF10480216
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 150 x 150mm, 1.5mm thickness, annealed
동의어(들):
CU060560
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 104-802-16
크기 × 두께
150 mm × 150 mm × 1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)