주요 문서
GF10115031
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m wire, 1.0mm diameter, hard
동의어(들):
FE245110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 101-150-31
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)