Key Documents
GF09561898
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable, light tight (lt)
동의어(들):
FE280300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
형태
annealed (condition a: precipitation hardenable
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 095-618-98
크기 × 두께
300 mm × 300 mm × 0.075 mm