Key Documents
GF09101865
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
동의어(들):
PT017180
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 091-018-65
길이
100 mm
O.D.
1.6 mm
벽 두께
0.3 mm