주요 문서
GF05428391
Alumina
fiber, tex number 210, length 10 m, filament diameter 0.02mm
동의어(들):
AL605720
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
양식
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 054-283-91
길이
10 m
직경
0.02 mm , filament diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)