문서
GF04793711
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
동의어(들):
AL607920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 047-937-11
길이
300 mm
직경
2.0 mm