주요 문서
GF03816851
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 15mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
동의어(들):
NI140225
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
foil (disks - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 038-168-51
크기 × 두께
15 mm × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)