문서
GF02843456
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
동의어(들):
TK025120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
분석
≥99.95%
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 028-434-56
길이
0.5 m
직경
0.25 mm