주요 문서
GF01178456
Gold
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.06 mm
동의어(들):
AU008710
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Au
CAS Number:
Molecular Weight:
196.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 011-784-56
저항도
2.05 μΩ-cm, 0°C
공칭 개구
0.25 mm
크기
20 × 20 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)