문서
GF00811314
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, length 200 mm, wall thickness 3 mm
동의어(들):
AL607350
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 008-113-14
길이
200 mm
O.D.
26 mm
벽 두께
3 mm