문서
GF00272797
Indium
rod, 5.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.999%
동의어(들):
IN007920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
In
CAS Number:
Molecular Weight:
114.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
분석
99.999%
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 002-727-97
저항도
8.37 μΩ-cm
길이
200 mm
직경
5.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable