주요 문서
GF00206491
Lead
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
동의어(들):
PB000450
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pb
CAS Number:
Molecular Weight:
207.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
99.95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 002-064-91
저항도
20.65 μΩ-cm
크기
90 × 125 mm
두께
2.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)