주요 문서
GE63-0035-45
GE Exposure Cassette, Unmounted Screen
size 35 cm × 43 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 63-0035-45
재고 정보
not available in Japan
크기
35 cm × 43 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
For use with unmounted screens (not included).
Protects your screen from light during exposure.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)