주요 문서
G6406
Sigma-Aldrich
Glycine anhydride
99%
동의어(들):
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.10
Beilstein:
112112
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2