문서
F15307
Sigma-Aldrich
3-Fluoropyruvic acid sodium salt hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FCH2COCO2Na · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
129.04 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
구성
Degree of hydration, ~1
mp
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable