문서
F13355
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylacetonitrile
99%
동의어(들):
3-Fluorobenzyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
135.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI key
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup