주요 문서
E5501
Sigma-Aldrich
Eucatropine hydrochloride
동의어(들):
α-Hydroxybenzeneacetic acid 1,2,2,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester, 4-Mandeloyloxy-1,2,2,6-tetramethylpiperidine hydrochloride, Euphthalmine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H25NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
327.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)