주요 문서
DWKCTA0025P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
동의어(들):
CTA0025P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NA.54
특징
class B
graduated
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Azlon CTA0025P
용량
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
특징 및 장점
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)