material
borosilicate glass 3.3
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
DURAN® 247866909
피팅
GL 32 cap
thread (DN 300)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Due to the high wall-thickness of the vessels and the exact machining of the vacuum-tight ground joints on the lid and base, storage under vacuum is possible – even over extremely long periods. Suitable for full vacuum (0 mbar). Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged as required (observe DN). Available with or without porcelain plate. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white print.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.