material
borosilicate glass 3.3 flask
flat
조인트
joint: ST/NS neck45/40
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 241934706
플라스크 용량
(500 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
특징 및 장점
- Complies with DIN ISO 4797
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
- Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.
- Tight closure due to standard ground joint
- The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier
- Fired-on, highly durable white print
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.