material
short stem(s)
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213515708
깔때기 직경
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transferring liquids and solids is a common working method. In this activity the funnel is used, which due to its shape can absorb a relatively large amount of liquid or solid and transfer it through a constriction into a vessel with a small opening. Funnels are available in different sizes and designs, selected according to their application.
애플리케이션
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
특징 및 장점
With short stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.