주요 문서
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11NHCSCSNHC6H11
CAS Number:
Molecular Weight:
284.48
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES string
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)