주요 문서
D68207
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
99%
동의어(들):
vic.-Nitro-o-dichlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.00
Beilstein:
2048029
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
bp
257-258 °C (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
density
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
InChI key
CMVQZRLQEOAYSW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
305.6 °F
Flash Point (°C)
152 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)