주요 문서
D5627
Sigma-Aldrich
p-Diazo-N,N-diethyl-m-toluidine hemi(zinc chloride) salt
practical grade
동의어(들):
4-Diethylamino-2-methylbenzenediazonium chloride zinc chloride double salt, Diazo 575F
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H16N3Cl · 1/2ZnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
293.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
practical grade
SMILES string
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc([N+]#N)c(C)c1.CCN(CC)c2ccc([N+]#N)c(C)c2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)