문서
D42178
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitrophenol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2(NO2)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
296.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable