주요 문서
D41805
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-naphthol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C10H5OH
CAS Number:
Molecular Weight:
301.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1Br
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)