주요 문서
D41708
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-methylphenol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
265.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
powder
mp
49-50 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2O/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3
InChI key
FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)