문서
D223158
Sigma-Aldrich
Dulcitol
97%
동의어(들):
Dulcite, Galactitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
Beilstein:
1721903
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
A sugar alcohol and slightly sweet tastant for human taste cells.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable