Key Documents
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-indenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
282.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
crystals
mp
153-154 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)