문서
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylsulfolane
95%
동의어(들):
2,4-Dimethyltetrahydrothiophene-1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
148.22
Beilstein:
111239
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
289.4 °F
Flash Point (°C)
143 °C