주요 문서
D182206
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
139.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)n(n1)C(N)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)